Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-2,5-difluorobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61357.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446466
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26143283
Especificaciones
N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-2,5-difluorobenzamide
MFCD26143283
Solid
1g
285.65
97%
Videos
SDS Documentos