Learn More
N-(4-Bromobutyl)phthalimide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 146290500
Detalles adicionales : CAS : 5394-18-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 50g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023663
  • 297.00€ / 50 g
Fecha estimada de envío
10-12-2020
5394-18-3
282.14
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
93575
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCBr
C12H12BrNO2
MFCD00005905
n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
2-(4-bromobutil)isoindol-1,3-diona
Especificaciones
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Frasco de vidrio
76.0°C to 80.0°C
5394-18-3
100.0
C12H12BrNO2
21, 463
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCBr
282.14
282.14
98%
Authentic
Blanco a marrón
50g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00005905
n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
2-(4-bromobutil)isoindol-1,3-diona
93575
Polvo
Videos
SDS Documentos