Learn More
N-(4-Bromobutil)ftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021963
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5394-18-3
C12H12BrNO2
282.14
MFCD00005905
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
93575
2-(4-bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5394-18-3
C12H12BrNO2
282.14
MFCD00005905
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
93575
2-(4-bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
N-(4-Bromobutyl)phthalimide is used in organic synthesis and the production of pharmaceutical. It can react with 1-phenyl-piperazine to get N-[4-(4-phenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-phthalimide. It is a useful synthesis reagent used to synthesize B-cyclodextrin derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(4-bromobutil)ftalimida se utiliza en la síntesis orgánica y la producción de productos farmacéuticos. Puede reaccionar con 1-fenil-piperazina para obtener N-[4-(4-fenil-piperazin-1-il)-butil]-ftalimida. Es un reactivo de síntesis útil que se utiliza para sintetizar derivados de la B-ciclodextrina.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 165°C to 170°C (1 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 164119
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.14
Porcentaje de pureza 98%