Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-4-chlorobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59756.03
Detalles adicionales : CAS : 312273-09-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446158
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
312273-09-9
324.602
HUZFRMZNEPJRAX-UHFFFAOYSA-N
2268861
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Br
C14H11BrClNO
MFCD00436753
n-4-bromo-3-methylphenyl-4-chlorobenzamide, n-4-bromo-3-methylphenyl 4-chlorophenyl carboxamide
N-(4-bromo-3-methylphenyl)-4-chlorobenzamide
Especificaciones
N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-4-chlorobenzamide
312273-09-9
MFCD00436753
HUZFRMZNEPJRAX-UHFFFAOYSA-N
N-(4-bromo-3-methylphenyl)-4-chlorobenzamide
2268861
Solid
1g
C14H11BrClNO
n-4-bromo-3-methylphenyl-4-chlorobenzamide, n-4-bromo-3-methylphenyl 4-chlorophenyl carboxamide
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Br
324.602
324.6
97%
Videos
SDS Documentos