missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-chlorobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59337.03

Detalles adicionales : CAS : 346696-25-1 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495608

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

346696-25-1
324.602
XYCSYFPYWXHJJT-UHFFFAOYSA-N
2250641
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Br
C14H11BrClNO
MFCD01213290
n-4-bromo-3-methylphenyl-2-chlorobenzamide, n~1~-4-bromo-3-methylphenyl-2-chlorobenzamide, n-4-bromo-3-methylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
N-(4-bromo-3-methylphenyl)-2-chlorobenzamide

Especificaciones

N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-chlorobenzamide
346696-25-1
MFCD01213290
XYCSYFPYWXHJJT-UHFFFAOYSA-N
N-(4-bromo-3-methylphenyl)-2-chlorobenzamide
2250641
Solid
1g
C14H11BrClNO
n-4-bromo-3-methylphenyl-2-chlorobenzamide, n~1~-4-bromo-3-methylphenyl-2-chlorobenzamide, n-4-bromo-3-methylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Br
324.602
324.6
97%
Videos
SDS Documentos