missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-methylbenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59098.03

Detalles adicionales : CAS : 519017-68-6 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495298

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

519017-68-6
308.15
VIFIYZVDJSRFPN-UHFFFAOYSA-N
849061
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)F
C14H11BrFNO
MFCD01359605
n-4-bromo-2-fluorophenyl-3-methylbenzamide
N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-methylbenzamide

Especificaciones

N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-methylbenzamide
1g
C14H11BrFNO
n-4-bromo-2-fluorophenyl-3-methylbenzamide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)F
308.15
308.15
97%
White
519017-68-6
MFCD01359605
VIFIYZVDJSRFPN-UHFFFAOYSA-N
N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-methylbenzamide
849061
Solid
Videos
SDS Documentos