Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61730.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496736
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD05136282
Especificaciones
N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide
MFCD05136282
Solid
1g
366.15
97%
Videos
SDS Documentos