Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65264.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449516
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD28098775
Especificación
N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
MFCD28098775
Solid
1g
364.67
95%