missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-methylbenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59199.03

Detalles adicionales : CAS : 902092-48-2 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455438

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

902092-48-2
324.602
VAHSSISCDFURNE-UHFFFAOYSA-N
7924442
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)Cl
C14H11BrClNO
MFCD07140011
n-4-bromo-2-chlorophenyl-3-methylbenzamide
N-(4-bromo-2-chlorophenyl)-3-methylbenzamide

Especificación

N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-3-methylbenzamide
902092-48-2
MFCD07140011
VAHSSISCDFURNE-UHFFFAOYSA-N
N-(4-bromo-2-chlorophenyl)-3-methylbenzamide
7924442
Solid
1g
C14H11BrClNO
n-4-bromo-2-chlorophenyl-3-methylbenzamide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Br)Cl
324.602
324.6
97%
Videos
SDS