Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Methoxyphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60779.03
Detalles adicionales : CAS : 22865-27-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447278
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
22865-27-6
263.311
PIGMPCQZRHHQIE-UHFFFAOYSA-N
262271
COC1=CC=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
C13H13NO3S
MFCD01231444
n-3-methoxyphenyl benzenesulfonamide, benzenesulfon-m-anisidide, 3-methoxyphenyl phenylsulfonyl amine
N-(3-methoxyphenyl)benzenesulfonamide
Especificación
N-(3-Methoxyphenyl)benzenesulfonamide
1g
C13H13NO3S
n-3-methoxyphenyl benzenesulfonamide, benzenesulfon-m-anisidide, 3-methoxyphenyl phenylsulfonyl amine
COC1=CC=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
263.311
263.31
97%
Red
22865-27-6
MFCD01231444
PIGMPCQZRHHQIE-UHFFFAOYSA-N
N-(3-methoxyphenyl)benzenesulfonamide
262271
Solid