Learn More
N-(3-hydroxypropyl)phthalimide, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 377011000
Detalles adicionales : CAS : 883-44-3 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441543
  • 113.10€ / 100 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
883-44-3
205.213
BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
70160
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
C11H11NO3
MFCD00023097
n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
Especificación
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Glass bottle
75°C to 78°C
883-44-3
100.0
C11H11NO3
n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
205.213
205.21
≥98.5%
Authentic
White
100g
98.5
99%
MFCD00023097
BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-hydroxypropyl)isoindole-1,3-dione
70160
Crystalline Powder
Videos
SDS Documentación