Learn More
n-(3-Formilfenil)metanosulfonamida, ≥97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07105DA
Detalles adicionales : CAS : 55512-05-5 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004982
  • 129.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
03-05-2021
55512-05-5
199.224
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
2794787
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C=O
C8H9NO3S
MFCD03198179
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
N-(3-formilfenil)metanosulfonamida
Especificaciones
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
1g
97.0
C8H9NO3S
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C=O
199.224
199.23
Frasco de vidrio ámbar
55512-05-5
97%
MFCD03198179
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
N-(3-formilfenil)metanosulfonamida
2794787
97%
Videos
SDS Documentos