missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(3-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 54129-14-5
Fórmula molecular C12H10FNO2S
Molecular Weight (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD00440707
InChI Key ZBASZKBDYLJNPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-fluorophenyl benzenesulfonamide, 3-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-3-fluorophenyl
PubChem CID 792117
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15406838 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60374.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15496828 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60374.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

54129-14-5
251.28
ZBASZKBDYLJNPV-UHFFFAOYSA-N
792117
C12H10FNO2S
MFCD00440707
n-3-fluorophenyl benzenesulfonamide, 3-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-3-fluorophenyl

Especificaciones

250mg
White
C12H10FNO2S
2734223
ZBASZKBDYLJNPV-UHFFFAOYSA-N
792117
Solid
N-(3-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
54129-14-5
MFCD00440707
n-3-fluorophenyl benzenesulfonamide, 3-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-3-fluorophenyl
251.28
251.28
97%