Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60374.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496828
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
54129-14-5
251.28
ZBASZKBDYLJNPV-UHFFFAOYSA-N
792117
C12H10FNO2S
MFCD00440707
n-3-fluorophenyl benzenesulfonamide, 3-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-3-fluorophenyl
Especificaciones
N-(3-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
1g
C12H10FNO2S
2734223
ZBASZKBDYLJNPV-UHFFFAOYSA-N
792117
Solid
White
54129-14-5
MFCD00440707
n-3-fluorophenyl benzenesulfonamide, 3-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-3-fluorophenyl
251.28
251.28
97%
Videos
SDS Documentos