Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Fluorobenzyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65838.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492639
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD15831944
Especificaciones
N-(3-Fluorobenzyl)-2,2-diphenylacetamide
MFCD15831944
Solid
1g
319.38
95%
Videos
SDS Documentos