Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Fluoro-5-methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65866.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489956
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975833
Especificaciones
N-(3-Fluoro-5-methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
MFCD27975833
Solid
1g
283.35
95%
Videos
SDS Documentos