missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(3-Fluoro-4-bromophenyl)-3-methylbenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59141.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495358

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD20807185

Especificaciones

N-(3-Fluoro-4-bromophenyl)-3-methylbenzamide
MFCD20807185
Solid
1g
308.15
97%
Videos
SDS Documentos