Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Fluoro-2-methylphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65788.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499896
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975818
Especificaciones
N-(3-Fluoro-2-methylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
MFCD27975818
Solid
1g
319.38
95%
Videos
SDS Documentos