Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62006.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496916
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD26960671
Especificaciones
N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD26960671
Solid
1g
317.74
97%
Videos
SDS Documentos