missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,5-difluorobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H61136.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15446296

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

730975-82-3
281.69
WHFCUEHJKZBDDB-UHFFFAOYSA-N
2397854
C14H10ClF2NO
MFCD04623426
n-3-chloro-4-methylphenyl-3,5-difluorobenzamide

Especificaciones

N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,5-difluorobenzamide
730975-82-3
MFCD04623426
WHFCUEHJKZBDDB-UHFFFAOYSA-N
2397854
Solid
1g
C14H10ClF2NO
n-3-chloro-4-methylphenyl-3,5-difluorobenzamide
281.69
281.69
97%
Videos
SDS Documentos