Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65535.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489716
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD01060914
Especificaciones
N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide
MFCD01060914
Solid
1g
351.83
95%
Videos
SDS Documentos