missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(3,5-Dimethoxyphenyl)-3-methylbenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59639.03

Detalles adicionales : CAS : 340218-32-8 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15456028

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

340218-32-8
271.316
NMZLGTZMTXDINN-UHFFFAOYSA-N
2877038
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)OC)OC
C16H17NO3
MFCD00751196
n-3,5-dimethoxyphenyl-3-methylbenzamide, cbmicro_037479
N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-methylbenzamide

Especificación

N-(3,5-Dimethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
340218-32-8
MFCD00751196
NMZLGTZMTXDINN-UHFFFAOYSA-N
N-(3,5-dimethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
2877038
Solid
1g
C16H17NO3
n-3,5-dimethoxyphenyl-3-methylbenzamide, cbmicro_037479
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)OC)OC
271.316
271.32
97%
Videos
SDS