Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,5-Dichlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65311.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489556
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Specifications
Chemical Identifiers
MFCD28098784
Specifications
N-(3,5-Dichlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
MFCD28098784
Solid
1g
320.21
95%
Videos
SDS Documents