missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(3,4-Dimethylphenyl)benzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 325780-05-0
Fórmula molecular C14H15NO2S
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Número MDL MFCD01212619
InChI Key XINGRMTXYWXZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3,4-dimethylphenyl benzenesulfonamide, 3',4'-dimethylbenzenesulfonanilide, xingrmtxywxzeb-uhfffaoysa-n, 3,4-dimethylphenyl phenylsulfonyl amine, n-3,4-dimethylphenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 577860
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447028 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60547.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15437028 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60547.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

325780-05-0
261.34
XINGRMTXYWXZEB-UHFFFAOYSA-N
577860
C14H15NO2S
MFCD01212619
n-3,4-dimethylphenyl benzenesulfonamide, 3',4'-dimethylbenzenesulfonanilide, xingrmtxywxzeb-uhfffaoysa-n, 3,4-dimethylphenyl phenylsulfonyl amine, n-3,4-dimethylphenyl benzenesulfonamide #

Especificaciones

N-(3,4-Dimethylphenyl)benzenesulfonamide
325780-05-0
MFCD01212619
XINGRMTXYWXZEB-UHFFFAOYSA-N
577860
Solid
250mg
C14H15NO2S
n-3,4-dimethylphenyl benzenesulfonamide, 3',4'-dimethylbenzenesulfonanilide, xingrmtxywxzeb-uhfffaoysa-n, 3,4-dimethylphenyl phenylsulfonyl amine, n-3,4-dimethylphenyl benzenesulfonamide #
261.34
261.34
97%