Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Dimethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62145.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447086
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26143310
Especificación
N-(3,4-Dimethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD26143310
Solid
1g
297.32
97%