Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Dimethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62145.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457086
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26143310
Especificaciones
N-(3,4-Dimethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD26143310
Solid
5g
297.32
97%