missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5-dinitrobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59999.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15456468

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

362688-97-9
347.28
WWIVUCGLXUETFF-UHFFFAOYSA-N
7034541
C15H13N3O7
MFCD00751156
n-3,4-dimethoxyphenyl-3,5-dinitrobenzamide

Especificaciones

N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5-dinitrobenzamide
362688-97-9
MFCD00751156
WWIVUCGLXUETFF-UHFFFAOYSA-N
7034541
Solid
1g
C15H13N3O7
n-3,4-dimethoxyphenyl-3,5-dinitrobenzamide
347.28
347.28
97%
Videos
SDS