Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65266.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452499
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00752833
Especificación
N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide
MFCD00752833
Solid
1g
347.41
95%