Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Difluorophenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60452.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
330468-44-5
269.27
UKFHAYWBZJDMKO-UHFFFAOYSA-N
798868
C12H9F2NO2S
MFCD01213712
n-3,4-difluorophenyl benzenesulfonamide, 3,4-difluorophenyl phenylsulfonyl amine, n-3,4-difluoro-phenyl-benzenesulfonamide, n-3,4-difluorophenyl-1-benzenesulfonamide
Especificaciones
N-(3,4-Difluorophenyl)benzenesulfonamide
330468-44-5
MFCD01213712
UKFHAYWBZJDMKO-UHFFFAOYSA-N
798868
Solid
1g
C12H9F2NO2S
n-3,4-difluorophenyl benzenesulfonamide, 3,4-difluorophenyl phenylsulfonyl amine, n-3,4-difluoro-phenyl-benzenesulfonamide, n-3,4-difluorophenyl-1-benzenesulfonamide
269.27
269.27
97%
Videos
SDS Documentos