Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Difluorophenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H61583.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
MFCD01647053 |
Especificaciones
N-(3,4-Difluorophenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide | |
MFCD01647053 | |
Solid |
1g | |
305.25 | |
97% |