Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Dichlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marca: Alfa Aesar™ H65176.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
MFCD28098763 |
Especificación
N-(3,4-Dichlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide | |
MFCD28098763 | |
Solid |
1g | |
320.21 | |
95% |