Learn More
Alfa Aesar™ N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H60513.03
Weitere Details : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15495806
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
349397-31-5
347.17
WOHGJPOODSNDRI-UHFFFAOYSA-N
785601
C12H8Cl2N2O4S
MFCD00545447
n-3,4-dichlorophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, cambridge id 5138030, 3,4-dichlorophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
Spezifikation
N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
349397-31-5
MFCD00545447
WOHGJPOODSNDRI-UHFFFAOYSA-N
785601
97%
1g
C12H8Cl2N2O4S
n-3,4-dichlorophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, cambridge id 5138030, 3,4-dichlorophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
347.17
347.17
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation