Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Bi-metal Crimp Caps
Marca:  Macherey-Nagel™ 702837
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12480460
  • 55.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Bi-metal, PTFE, Silicone
3mm
Blue, Silver
Silicone White/PTFE Beige
Bi-metal Crimp Cap