Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Methylphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65422.03
Detalles adicionales : CAS : 94869-71-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492549
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
94869-71-3
301.389
JFVIYUBXQOGCDS-UHFFFAOYSA-N
1513327
CC1=CC=CC=C1NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
C21H19NO
MFCD00397410
n-2-methylphenyl-2,2-diphenylacetamide, 2,2-diphenyl-n-o-tolylacetamide
N-(2-methylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
Especificaciones
N-(2-Methylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
94869-71-3
MFCD00397410
n-2-methylphenyl-2,2-diphenylacetamide, 2,2-diphenyl-n-o-tolylacetamide
CC1=CC=CC=C1NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
301.389
301.39
95%
1g
C21H19NO
2659671
JFVIYUBXQOGCDS-UHFFFAOYSA-N
N-(2-methylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
1513327
Solid
Videos
SDS Documentos