Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Methoxybenzyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65596.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
415695-49-7
331.42
FVNAUHWJLODSEC-UHFFFAOYSA-N
795928
C22H21NO2
MFCD00752519
n-2-methoxyphenyl methyl-2,2-diphenylacetamide, cambridge id 5336468, n-2-methoxybenzyl-2,2-diphenylacetamide
Especificaciones
N-(2-Methoxybenzyl)-2,2-diphenylacetamide
415695-49-7
MFCD00752519
FVNAUHWJLODSEC-UHFFFAOYSA-N
795928
Solid
1g
C22H21NO2
n-2-methoxyphenyl methyl-2,2-diphenylacetamide, cambridge id 5336468, n-2-methoxybenzyl-2,2-diphenylacetamide
331.42
331.41
95%
Videos
SDS Documentos