Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Iodophenyl)-4-methoxybenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59450.03
Detalles adicionales : CAS : 329939-01-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15445778
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
329939-01-7
353.159
UBJYIVHFTRDSIA-UHFFFAOYSA-N
986634
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2I
C14H12INO2
MFCD00783646
n-2-iodophenyl-4-methoxybenzamide, cambridge id 5357292, n~1~-2-iodophenyl-4-methoxybenzamide, n-2-iodophenyl 4-methoxyphenyl carboxamide, 10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n, 10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n.1, doi:10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n.1
N-(2-iodophenyl)-4-methoxybenzamide
Especificaciones
N-(2-Iodophenyl)-4-methoxybenzamide
1g
C14H12INO2
n-2-iodophenyl-4-methoxybenzamide, cambridge id 5357292, n~1~-2-iodophenyl-4-methoxybenzamide, n-2-iodophenyl 4-methoxyphenyl carboxamide, 10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n, 10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n.1, doi:10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/ubjyivhftrdsia-uhfffaoysa-n.1
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2I
353.159
353.16
97%
Light Sensitive
329939-01-7
MFCD00783646
UBJYIVHFTRDSIA-UHFFFAOYSA-N
N-(2-iodophenyl)-4-methoxybenzamide
986634
Solid
Videos
SDS Documentos