missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2-Iodophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 303776-64-9
Fórmula molecular C12H9IN2O4S
Molecular Weight (g/mol) 404.18
Número MDL MFCD00547722
InChI Key HJSNWULTCTXDAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-iodophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-iodophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
PubChem CID 3738696
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15446056 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60855.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15447358 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60855.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

303776-64-9
404.18
HJSNWULTCTXDAM-UHFFFAOYSA-N
3738696
C12H9IN2O4S
MFCD00547722
n-2-iodophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-iodophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine

Especificaciones

250mg
303776-64-9
MFCD00547722
HJSNWULTCTXDAM-UHFFFAOYSA-N
3738696
97%
N-(2-Iodophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
C12H9IN2O4S
n-2-iodophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-iodophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
404.18
404.18