Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Iodophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60855.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447358
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
303776-64-9
404.18
HJSNWULTCTXDAM-UHFFFAOYSA-N
3738696
C12H9IN2O4S
MFCD00547722
n-2-iodophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-iodophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
Especificaciones
N-(2-Iodophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
303776-64-9
MFCD00547722
HJSNWULTCTXDAM-UHFFFAOYSA-N
3738696
97%
1g
C12H9IN2O4S
n-2-iodophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-iodophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
404.18
404.18
Videos
SDS Documentos