Learn More
N-(2-Hidroxietil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058098
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
2955-88-6
C6H13NO
115.18
MFCD00003181
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
76288
CHEBI:48293
2-pirrolidin-1-iletanol
OCCN1CCCC1
2955-88-6
C6H13NO
115.18
MFCD00003181
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
76288
CHEBI:48293
2-pirrolidin-1-iletanol
OCCN1CCCC1
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes. Además, se utiliza en medicina.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Densidad 0.985
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Índice de refracción 1.471
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Beilstein 102976
Información de solubilidad Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%