missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Hidroxibenzoil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7052761
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
98841-68-0
C11H13NO2
191.23
MFCD00020832
LELBEJMWNJWJDG-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidine-1-carbonyl phenol, 2-hydroxyphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-salicyloylpyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenol, 2-pyrrolidine-1-carbonyl-phenol, pyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl
225361
(2-hidroxifenil)-pirrolidin-1-ilmetanona
OC1=CC=CC=C1C(=O)N1CCCC1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
98841-68-0
C11H13NO2
191.23
MFCD00020832
LELBEJMWNJWJDG-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidine-1-carbonyl phenol, 2-hydroxyphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-salicyloylpyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenol, 2-pyrrolidine-1-carbonyl-phenol, pyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl
225361
(2-hidroxifenil)-pirrolidin-1-ilmetanona
OC1=CC=CC=C1C(=O)N1CCCC1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine
Punto de fusión 118°C to 124°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'