Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55695.14
Detalles adicionales : CAS : 98841-68-0 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452018
  • 127.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
98841-68-0
191.23
LELBEJMWNJWJDG-UHFFFAOYSA-N
225361
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
C11H13NO2
MFCD00020832
n-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidine-1-carbonyl phenol, 2-hydroxyphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-salicyloylpyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenol, 2-pyrrolidine-1-carbonyl-phenol, pyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl
(2-hydroxyphenyl)-pyrrolidin-1-ylmethanone
Especificaciones
N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine
118°C to 124°C
98841-68-0
MFCD00020832
LELBEJMWNJWJDG-UHFFFAOYSA-N
(2-hydroxyphenyl)-pyrrolidin-1-ylmethanone
225361
Solid
Brown to White
25g
C11H13NO2
n-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidine-1-carbonyl phenol, 2-hydroxyphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-hydroxyphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-salicyloylpyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl phenol, 2-pyrrolidine-1-carbonyl-phenol, pyrrolidine, 1-2-hydroxybenzoyl
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
191.23
191.23
97%
Videos
SDS Documentos