missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2-Fluoro-4-iodophenyl)benzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H60728.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457218

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

143937-76-2
377.17
XJEYOEOXRXDTEJ-UHFFFAOYSA-N
3690125
C12H9FINO2S
MFCD22683146
n-2-fluoro-4-iodophenyl benzenesulfonamide

Especificación

N-(2-Fluoro-4-iodophenyl)benzenesulfonamide
1g
C12H9FINO2S
n-2-fluoro-4-iodophenyl benzenesulfonamide
377.17
377.17
97%
Light Sensitive
143937-76-2
MFCD22683146
XJEYOEOXRXDTEJ-UHFFFAOYSA-N
3690125
Solid
Videos
SDS