Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Fluoro-4-chlorophenyl)-3-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59720.03
Detalles adicionales : CAS : 546067-98-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446118
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
546067-98-5
263.696
JMBPMDPPDVXPLQ-UHFFFAOYSA-N
896129
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)F
C14H11ClFNO
MFCD03392612
n-4-chloro-2-fluorophenyl-3-methylbenzamide, cambridge id 7223312, n-2-fluoro-4-chlorophenyl-3-methylbenzamide, n-4-chloro-2-fluorophenyl 3-methylphenyl carboxamide
N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-3-methylbenzamide
Especificaciones
N-(2-Fluoro-4-chlorophenyl)-3-methylbenzamide
546067-98-5
MFCD03392612
JMBPMDPPDVXPLQ-UHFFFAOYSA-N
N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-3-methylbenzamide
896129
Solid
1g
C14H11ClFNO
n-4-chloro-2-fluorophenyl-3-methylbenzamide, cambridge id 7223312, n-2-fluoro-4-chlorophenyl-3-methylbenzamide, n-4-chloro-2-fluorophenyl 3-methylphenyl carboxamide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)F
263.696
263.7
97%
Videos
SDS Documentos