Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Ethylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60552.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
349090-57-9
306.34
HCXZPXIHVJNCGZ-UHFFFAOYSA-N
4083433
C14H14N2O4S
MFCD01211980
n-2-ethylphenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-ethylphenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
Especificaciones
N-(2-Ethylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
1g
C14H14N2O4S
n-2-ethylphenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-ethylphenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine
306.34
306.33
97%
Red
349090-57-9
MFCD01211980
HCXZPXIHVJNCGZ-UHFFFAOYSA-N
4083433
Solid
Videos
SDS Documentos