Learn More
N-[(2-Cloropiridin-4-il)metil]-N-metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[(2-Chloropyridin-4-yl)methyl]-N-methylamine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | n-2-chloropyridin-4-yl methyl-n-methylamine, 2-chloropyridin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-chloropyridin-4-yl-n-methylmethanamine, 2-chloro-4-methylamino methyl pyridine, 4-pyridinemethanamine,2-chloro-n-methyl, 2-chloro 4-pyridyl methyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro-n-methyl, 2-chloro-n-methyl-4-pyridinemethanamine, 2-chloro-pyridin-4-ylmethyl-methyl-amine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.62 |
Porcentaje de pureza | 97% |