Learn More
Clorhidrato de N-(2-cloroetil)dibencilamina, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228502
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
55-43-6
C16H19Cl2N
296.24
MFCD00012518
LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
dibenamine hydrochloride, n-2-chloroethyl dibenzylamine hydrochloride, sympatholytin, n,n-dibenzyl-2-chloroethanamine hydrochloride, n,n-dibenzyl-2-chloroethylamine hydrochloride, dibenzylchlorethamine hydrochloride, dibenzylchlorethylamine hydrochloride, n,n-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldibenzylamine hydrochloride, 2-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride
5925
[H+].[Cl-].ClCCN(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
55-43-6
C16H19Cl2N
296.24
MFCD00012518
LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
dibenamine hydrochloride, n-2-chloroethyl dibenzylamine hydrochloride, sympatholytin, n,n-dibenzyl-2-chloroethanamine hydrochloride, n,n-dibenzyl-2-chloroethylamine hydrochloride, dibenzylchlorethamine hydrochloride, dibenzylchlorethylamine hydrochloride, n,n-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldibenzylamine hydrochloride, 2-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride
5925
[H+].[Cl-].ClCCN(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188°C to 194°C
Color Blanco
Análisis elemental 63.2 to 66.5% C, 4.5 to 4.9% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,3009
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de dibenzil(2-cloroetil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.