Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61690.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496696
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD17630183
Especificaciones
N-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3,4-difluorobenzenesulfonamide
MFCD17630183
Solid
1g
317.74
97%
Videos
SDS Documentos