Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Bromophenyl)-3,5-dinitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59497.03
Detalles adicionales : CAS : 36293-14-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455838
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
36293-14-8
366.127
BTTDFGINMJKPET-UHFFFAOYSA-N
3249348
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
C13H8BrN3O5
MFCD00403528
n-2-bromophenyl-3,5-dinitrobenzamide
N-(2-bromophenyl)-3,5-dinitrobenzamide
Especificaciones
N-(2-Bromophenyl)-3,5-dinitrobenzamide
1g
C13H8BrN3O5
2897207
BTTDFGINMJKPET-UHFFFAOYSA-N
N-(2-bromophenyl)-3,5-dinitrobenzamide
3249348
Solid
White to Brown
36293-14-8
MFCD00403528
n-2-bromophenyl-3,5-dinitrobenzamide
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
366.127
366.12
97%
Videos
SDS Documentos