Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Bromophenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62870.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447936
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD17629707
Especificación
N-(2-Bromophenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD17629707
Solid
1g
348.16
97%