Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65856.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499946
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975831
Especificaciones
N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
MFCD27975831
Solid
1g
348.22
95%
Videos
SDS Documentos